Merck
GF11222491
Tungsten
Bolt, size m5 x 30 mm, length 50 pcs, head style hexagonal
Synonim(y):
W 00BO55, W
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
31161620
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opakowanie
pkg of 50
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 112-224-91
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
tw
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com