GF10746862
Bismuth
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.02mm, permanent polyester support, 99.97%
Synonim(y):
Bismuth, BI000150
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.97%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 107-468-62
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
dł. × szer. × grubość
150 mm × 150 mm × 0.02 mm
tw
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N