Merck
GF10729942
Chromium
foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Synonim(y):
CR000240
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141709
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 107-299-42
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
2.0 mm
tw
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com