Kluczowe dokumenty
GF10480216
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 150 x 150mm, 1.5mm thickness, annealed
Synonim(y):
CU060560
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 104-802-16
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 1.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)