Kluczowe dokumenty
GF10466760
Iridium
wire reel, 0.3m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Iridium, IR005130
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.90%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 104-667-60
rezystywność
4.71 μΩ-cm
dł. × śr.
0.3 m × 0.5 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)