Kluczowe dokumenty
GF10439298
Silicon carbide - hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonim(y):
SJ603210
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 104-392-98
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)