Kluczowe dokumenty
GF10427756
Cadmium
foil, 4mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Cadmium, CD000251
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 104-277-56
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
śr. × grubość
4 mm × 0.25 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)