Kluczowe dokumenty
GF09552708
Titanium/Molybdenum
wire, Ti 85%/Mo 15%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Synonim(y):
TI085150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 095-527-08
Długość
2 m
średnica
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)