Kluczowe dokumenty
GF09490473
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 100 mm, L 200 mm, gray
Synonim(y):
EK307980
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 094-904-73
Długość
200 mm
Średnica
100 mm
kolor
gray
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)