Merck
GF09176115
Molybdenum
foil, thickness 0.020 mm, size 200 × 200 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
MO000215
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141727
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 091-761-15
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
200 × 200 mm
grubość
0.020 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)