Merck
GF09101865
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonim(y):
PT017180
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 091-018-65
Długość
100 mm
śr. zewn.
1.6 mm
grubość ścianki
0.3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com