Kluczowe dokumenty
GF09016040
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 10mm disks, 0.02mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI170250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 090-160-40
rozmiar × grubość
10 mm × 0.02 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Evanohm jest zastrzeżonym znakiem towarowym CRS Holdings, Inc, spółki zależnej Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)