Kluczowe dokumenty
GF08859583
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), sheet, thickness 1.5 mm, size 500 × 500 mm, condition pressboard
Synonim(y):
AR313150
Wybierz wielkość
1 EA
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1530,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 088-595-83
rozmiar
500 × 500 mm
grubość
1.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)