Kluczowe dokumenty
GF08779113
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 0.5mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU020400
Wybierz wielkość
1 EA
1450,00 zł
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (temper half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 087-791-13
rozmiar × grubość
300 mm × 300 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)