Kluczowe dokumenty
GF07718867
Nickel
foil, 2m coil, thickness 0.0025mm, 99.95%
Synonim(y):
Nickel, NI000210
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 077-188-67
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
2 m × 0.0025 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)