Merck
GF07307467
Aluminum
wire, 0.7 mm diameter, length 50 m, high purity 99.999%
Synonim(y):
AL005177
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
wire
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 073-074-67
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
Długość
50 m
średnica
0.7 mm
tw
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3