Kluczowe dokumenty
GF07140002
Copper - O.F.H.C.
foil, 50x50mm, thickness 2.0mm, half hard, 99.95+%
Synonim(y):
Copper, CV000765
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 071-400-02
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × szer. × grubość
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)