Kluczowe dokumenty
GF07014697
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
NI057961
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 070-146-97
Długość
100 mm
średnica
20.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)