Kluczowe dokumenty
GF06979326
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 100 x 100mm, 0.012mm thickness, light tight (lt)
Synonim(y):
NI180220
Wybierz wielkość
1 EA
8830,00 zł
8830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
8830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (light tight (lt))
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 069-793-26
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.012 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)