Kluczowe dokumenty
GF06648970
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 1m coil, 0.25mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU070451
Wybierz wielkość
1 EA
3070,00 zł
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil - half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 066-489-70
rozmiar × grubość
1 m × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)