Merck
GF06424398
Palladium
tube, 120mm, outside diameter 6mm, inside diameter 5mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD007260
Wybierz wielkość
1 EA
17 410,00 zł
17 410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
17 410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
17 410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 064-243-98
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
120 mm × 0.5 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6 mm × 5 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium(II)-catalyzed alkene functionalization via nucleopalladation: stereochemical pathways and enantioselective catalytic applications.
Richard I McDonald et al.
Chemical reviews, 111(4), 2981-3019 (2011-03-25)
Pazhamalai Anbarasan et al.
Chemical Society reviews, 40(10), 5049-5067 (2011-04-30)
The palladium-catalyzed cyanation of Ar-X (X = I, Br, Cl, OTf, and H) allows for an efficient access towards benzonitriles. After its discovery in 1973 and following significant improvements in recent decades, this methodology has become nowadays the most popular
Xiao-Feng Wu et al.
ChemSusChem, 6(2), 229-241 (2013-01-12)
Palladium-catalyzed coupling reactions have become a powerful tool for advanced organic synthesis. This type of reaction is of significant value for the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals, as well as advanced materials. Both, academic as well as industrial laboratories continuously investigate
Qing-An Chen et al.
Chemical Society reviews, 42(2), 497-511 (2012-11-10)
The transition metal catalyzed asymmetric hydrogenation of unsaturated compounds arguably presents one of the most attractive methods for the synthesis of chiral compounds. Over the last few decades, Pd has gradually grown up as a new and popular metal catalyst
Synthesis of heterocycles via palladium-catalyzed carbonylations.
Xiao-Feng Wu et al.
Chemical reviews, 113(1), 1-35 (2012-10-09)