GF06306656
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Synonim(y):
W 055200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 063-066-56
Długość
25 m
średnica
0.05 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com