Kluczowe dokumenty
GF05998168
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE280290
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Formularz
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 059-981-68
dł. × grubość
1 m × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)