Kluczowe dokumenty
GF05715873
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 46 mm, wall thickness 1.53 mm
Synonim(y):
AL607078
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 057-158-73
Długość
46 mm
śr. zewn.
4.0 mm
grubość ścianki
1.53 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)