Kluczowe dokumenty
GF05703599
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 3 mm diameter, 50 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonim(y):
SI636810
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 057-035-99
średnica
3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)