GF04984825
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu 98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 100 m, insulation thickness 0.008 mm
Synonim(y):
CU075830
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 049-848-25
Długość
100 m
Średnica
0.075 mm
grubość izolacji
0.008 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)