Merck
GF04973249
Platinum
wire reel, 2m, diameter 0.063mm, hard, 99.9%
Synonim(y):
Platinum, PT005112
Wybierz wielkość
1 EA
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 049-732-49
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
2 m × 0.063 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Platinum-free catalysts as counter electrodes in dye-sensitized solar cells.
Mingxing Wu et al.
ChemSusChem, 5(8), 1343-1357 (2012-08-14)
A G Quiroga
Journal of inorganic biochemistry, 114, 106-112 (2012-07-24)
This focused review is devoted to our advances in developing trans platinum complexes as antitumoral complexes, in particular those bearing aliphatic amines. It includes some fundamental aspects of the understanding of non conventional metallodrug mechanism. The perspective is arranged by
Xiaoyong Wang et al.
Chemical Society reviews, 42(1), 202-224 (2012-10-09)
Platinum-based anticancer drugs occupy a crucial role in the treatment of various malignant tumours. However, the efficacy and applicability of platinum drugs are heavily restricted by severe systemic toxicities and drug resistance. Different drug targeting and delivery (DTD) strategies have
Yanlong Yang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(4), 2905-2921 (2013-12-18)
The relationship between the ERCC1/2 single nucleotide polymorphisms (SNPs) and the clinical outcomes of the platinum-based chemotherapy in the non-small cell lung cancer (NSCLC) is still inconsistent and inconclusive despite extensive investigations have been conducted to address this question. In
Jianbo Wu et al.
Accounts of chemical research, 46(8), 1848-1857 (2013-07-03)
An efficient oxygen reduction reaction (ORR) offers the potential for clean energy generation in low-temperature, proton-exchange membrane fuel cells running on hydrogen fuel and air. In the past several years, researchers have developed high-performance electrocatalysts for the ORR to address