Kluczowe dokumenty
GF04831747
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE290350
Wybierz wielkość
1 EA
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 048-317-47
dł. × grubość
0.5 m × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)