Kluczowe dokumenty
GF04376853
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 50 × 50 mm, wire diameter 0.076 mm
Synonim(y):
PJ088710
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
mesh
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 043-768-53
wielkość nominalna otworu
0.20 mm
rozmiar
50 × 50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)