Kluczowe dokumenty
GF04369068
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 10mm disks, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE290350
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
precipitation hardenable
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 043-690-68
rozmiar × grubość
10 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)