Key Documents
GF04287922
Lead
foil, 15mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Synonim(y):
Lead, PB000382
About This Item
Próba
99.99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 042-879-22
rezystywność
20.65 μΩ-cm
śr. × grubość
15 mm × 0.25 mm
tw
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney