Kluczowe dokumenty
GF04191971
Carbon
foil, 150x150mm, thickness 0.2mm, flexible graphite, 99.8%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000305, Charcoal activated
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.80%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 041-919-71
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
dł. × szer. × grubość
150 mm × 150 mm × 0.2 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)