Kluczowe dokumenty
GF04093747
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Synonim(y):
NI716010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 040-937-47
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)