GF04052630
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonim(y):
FF210275
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
light tight (lt)
Postać
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 040-526-30
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.075 mm