GF03977781
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE210320
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 039-777-81
rozmiar × grubość
8 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)