Kluczowe dokumenty
GF03745470
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 25mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI020205
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 037-454-70
rozmiar × grubość
25 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)