Kluczowe dokumenty
GF03707670
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, natural
Synonim(y):
OX307925
Wybierz wielkość
1 EA
855,00 zł
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
855,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
855,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 037-076-70
Długość
500 mm
Średnica
25 mm
kolor
natural
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)