Kluczowe dokumenty
GF03485808
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.30mm diameter, hard
Synonim(y):
NI025133
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 034-858-08
dł. × śr.
20 m × 0.30 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)