Kluczowe dokumenty
GF03052785
Quartz - fused
rod, 15.0 mm diameter, length 200 mm
Synonim(y):
SI617980
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 030-527-85
Długość
200 mm
średnica
15.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)