Kluczowe dokumenty
GF02851118
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, L 4 m, thickness 0.08 mm
Synonim(y):
FP313510
Wybierz wielkość
1 EA
3410,00 zł
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
fabric
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 028-511-18
Długość
4 m
grubość
0.08 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)