Kluczowe dokumenty
GF02815174
Brass alloy, Cu70Zn30
1m wire, 0.6mm diameter, as drawn
Synonim(y):
CU085300
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 028-151-74
dł. × śr.
1 m × 0.6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)