GF02558257
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
PT015150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 025-582-57
dł. × śr.
0.1 m × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)