Kluczowe dokumenty
GF02436083
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99%
Synonim(y):
W 506010
Wybierz wielkość
1 EA
1490,00 zł
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1490,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 024-360-83
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)