Kluczowe dokumenty
GF02178761
Palladium
wire reel, 2m, diameter 0.025mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Palladium, PD005113
About This Item
Próba
99.90%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 021-787-61
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
2 m × 0.025 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)