Kluczowe dokumenty
GF01313356
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Synonim(y):
NI105840
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyester insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 013-133-56
grubość izolacji
0.004 mm
przewód dł. × śr.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)