Kluczowe dokumenty
GF01106323
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
PT065130
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 011-063-23
dł. × śr.
0.05 m × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)