Merck
GF00811314
Alumina
tube, outside diameter 26 mm, length 200 mm, wall thickness 3 mm
Synonim(y):
AL607350
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 008-113-14
Długość
200 mm
śr. zewn.
26 mm
grubość ścianki
3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com