Merck
GF00795865
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
CU027200
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 007-958-65
dł. × grubość
500 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.5 mm × 1 mm