Kluczowe dokumenty
GF00620266
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
250m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI105150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 006-202-66
dł. × śr.
250 m × 0.55 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)