Kluczowe dokumenty
GF00367422
Palladium
foil, 15mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
Synonim(y):
Palladium, PD000270
About This Item
Próba
≥99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 003-674-22
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
15 mm × 0.025 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)